Le gaz est transmis par le biais du réservoir de gaz unique au moyen d'aiguilles hypodermiques à la surface de la solution test. Cette unité de Techne® permet un contrôle précis et reproductible du positionnement des aiguilles et les aiguilles standard de 76 mm de long peuvent être remplacées par des aiguilles de 127 mm de long (en option) lorsque des échantillons volumineux requièrent une évaporation dans des tubes longs. Ces éléments sont disponibles séparément. Des aiguilles en PTFE sont disponibles pour les solutions corrosives. Adapté à une utilisation avec la plupart des gaz inertes.
- Préparation d'échantillons idéale pour les techniques d'analyse
- Échantillons chauffés rapidement pour favoriser l'évaporation
- Suffisamment compact pour une utilisation aisée dans une hotte d'aspiration
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21
Informations de commande: 460-0060, réservoir de gaz et support uniquement. Les aiguilles, les blocs et le bloc chauffant de la gamme DB Techne® doivent être commandés séparément. (L×P×H) 240×295×530 mm. Remarque: L'alimentation en gaz ne doit pas dépasser 2 psi.