Imprimer
Votre recherche pour: Appareils de transfert
15  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les cuves d’électrotransfert semi-sec PerfectBlue sont conçues pour un transfert propre, rapide et efficace des protéines et des acides nucléiques des...
Numéro de catalogue: (700-0291)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le système d’électrotransfert shiroGEL Mini PAGE permet de transférer 3 gels rapidement, facilement et simultanément. Les gels sont bien ajustés dans ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (700-0416)
Fournisseur: VWR Collection
Description: La cuve de transfert semi-sec kuroGEL offre au laboratoire une grande flexibilité, puisqu’elle peut être utilisée pour tous les types de transfert: We...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les cuves d’électrotransfert PerfectBlue S et M sont conçues pour transférer rapidement des fragments d’acides nucléiques ou de protéines à partir de ...
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: Ces systèmes plats sont conçus pour un transfert efficace de protéines et d'acides nucléiques sur des membranes. La base comporte une plaque cathode e...
Numéro de catalogue: (786-163)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Le système Dot-Blot Enhancer™ permet l'application rapide de 384 échantillons de protéines ou d'acides nucléiques sur une membrane de 12×9 c...
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: Appareil de blotting, Owl™, VEP-3 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 200×185 mm, buffer volume: 4 l, L×W×H: 90×300×300 mm
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: Le système TurboBlotter™ est un système de transfert rapide vers le bas permettant d'effectuer des transferts haute résolution d'ADN et d'ARN. La pile...
Numéro de catalogue: (PIER84747)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cytiva
Description: Amersham™ ECL™ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
Numéro de catalogue: (80-6418-96)
Fournisseur: Cytiva
Description: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Genscript
Description: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Numéro de catalogue: (732-3879)
Fournisseur: Genscript
Description: eZwest™ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
UOM: 1 * 1 SET
Numéro de catalogue: (ICNA11INSB8100)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (TE22)
Fournisseur: Cytiva
Description: Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom