Imprimer
VWR®, Cuve de transfert semi-sec, 20×20 cm
Fournisseur: VWR
700-7156EA 588.61 EUR
700-7156
VWR®, Cuve de transfert semi-sec, 20×20 cm
Appareils de transfert
Cette unité a été fabriquée à partir de composants acryliques résistants. Elle est conforme à tous les règlements de sécurité. Une électrode en acier inoxydable et une autre en platine avec revêtement titane assurent une protection quasi-totale contre la corrosion. Cela évite la présence de dépôts sur la membrane et allonge considérablement la durée de vie des électrodes, car elles ne se détériorent pas. L'unité est conçue pour assurer un système uniforme pour le transfert de protéines et d'acides nucléiques.
  • Un très faible volume de tampon et un courant de 0,8 mA par cm² de gel produisent très peu de chaleur, ce qui empêche la distorsion de bande
  • Des transferts peuvent être réalisés en moins d'une heure, en fonction du poids moléculaire des molécules à transférer
  • Des gels individuels ou des piles de gels peuvent être utilisés
Unit W×L×H: 275×265×65 mm