Imprimer
Cuves Dot and Slot
700-7245EA 668 EUR
VWRI700-7245 VWRI700-7094
Cuves Dot and Slot
Fabriquées en acrylique haute densité et comportant des surfaces couvrantes jointées avec précision, elles assurent un contact homogène du filtre. Ces rampes sont conçues pour l'hybridation des membranes d'ADN et d'ARN et le dépistage d'antigènes/anticorps dans des applications immunologiques. Chaque rampe est constituée de paires de modules « dot » ou « slot » supérieurs et d'un module de chambre de vide inférieur. Un vide d'environ 600 mm Hg (0,8 bar) est nécessaire pendant l'application de l'échantillon.
  • Construction simple, facile à assembler en alignant les vis d'accouplement et en serrant les vis à oreilles en acier inoxydable
  • Marquées avec une grille alphanumérique pour l'identification des échantillons