Imprimer
Votre recherche pour: Calorimètres
4  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (DIDAPTD039501)
Fournisseur: DIDALAB
Description: This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Le C 7000 est le premier calorimètre IKA conçu pour mesurer le pouvoir calorifique d'échantillons liquides ou solides selon un procédé entièrement à s...
Fournisseur: IKA
Description: Les normes internationales C 6000 et les calorimètres isopériboliques C 6000 suivent les modèles de calorimètre approuvés C 5000 et C 2...
Fournisseur: IKA
Description: Calorimètre compact semi-automatique pour déterminer le pouvoir calorifique d'échantillons liquides et solides.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom