Imprimer
Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, 5424/5424 R (IVD)
Fournisseur: Eppendorf
521-0729EA 2331 EUR
521-0729 521-0733 521-1404 521-0734 521-0736 521-1543 521-0730 521-0731 521-1402 521-1403 521-0732 521-1540 521-1541
Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, 5424/5424 R (IVD)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Microcentrifugeuses avec 24 positions, très silencieuses et parfaitement adaptées à une utilisation dans tous les laboratoires de microbiologie et biologie. Disponibles en deux versions : avec molettes de réglage ou clavier tactile.
Informations de commande: produit fourni avec un rotor standard FA-45-24-11 pour 24 tubes de 1,5/2,0 ml et un couvercle monté.