Imprimer
Votre recherche pour: Enregistreurs graphiques
12  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (SIMEAB3500)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (REVC6185)
Fournisseur: REVCO TECHNOLOGIES
Description: Diagramme d'enregistrement, Chart paper, for -86 and -40 °C freezers, +50…−115 °C, Hours (24) or Days (7)
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HERA6383-6)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Description: Enregistreurs à mini-disques destinés à enregistrer les variations de température. Ils utilisent la technologie de la dilatation de gaz pour la tempér...
Fournisseur: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Description: Diagramme d'enregistrement, Température et humidité -20...+40 °C; 20...100% HR
Fournisseur: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Description: Chart for recorder, Pour enregistreurs de température ambiante, –15…+60 °C
Fournisseur: DICKSON
Description: These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Fournisseur: DICKSON
Description: Les SK4 et SL4 possèdent 4 diagrammes circulaires et garantissent des mesures avec un temps de réponse rapide (11 minutes pour atteindre 63% de l'éche...
Fournisseur: DICKSON
Description: Graphique pour enregistreur, C653, 0...+50 °C
Fournisseur: DICKSON
Description: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Numéro de catalogue: (620-0432)
Fournisseur: DICKSON
Description: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (620-1484)
Fournisseur: DICKSON
Description: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom