Ces enregistreurs graphiques avec affichage digital permettent une capture rapide des données de température et d'humidité. Dotés d'une excellente résolution sur le disque de Ø 20 cm, ils sont pourvus d'un bras supportant un stylo qui pivote vers le haut, facilitant ainsi le changement de stylo et de diagramme, d'un affichage numérique et d'une sonde remplaçable.
- Durée d'enregistrement et gamme de température sélectionnables par l'utilisateur: 24 heures, 7 jours et 31 jours
- Fonctions "°C/°F" et "humidité relative / point de rosée" commutables
- Calibrage utilisateur
L×p×h: 234×79×234 mm
Poids: 1,8 kg
Information de livraison: Fournis avec des feutres, un certificat d'étalonnage d'origine et des piles AA de rechange. Les diagrammes doivent être commandés séparément.