Imprimer
Enregistreur de courbes de température, KT8
Fournisseur: Dickson
620-2246EA 774 EUR
DICKKT8P0 DICKKT8P2 DICKKT8P3
Enregistreur de courbes de température, KT8
Cet enregistreur de courbes sur disque Ø 203 mm fournit une plus grande flexibilité, un stylo sur bras articulé rabattable pour un remplacement rapide du stylo et du graphique et un affichage numérique (620-2247 uniquement). Sonde à thermocouple de type K à distance avec capteur remplaçable.
  • Plages de température et durée d'enregistrement réglables par l'utilisateur
  • Durée d'enregistrement réglable : 24 heures et 7 et 31 jours
  • Alarmes sonores et visuelles
Information de livraison: livré avec quatre piles AA et une alimentation secteur, un stylo rouge et un guide de démarrage rapide. Les graphiques (203 mm) doivent être commandés séparément.