Imprimer
Systèmes de contrôle de température, Integral T
Fournisseur: Lauda
Integral
461-1351EA 25430 EUR
461-1351 LAUDL001714 461-1352 LAUDL001713 LAUDL001716 461-1353 LAUDL001715 LAUDL001718 LAUDL001717 LAUDL001719 461-1337 461-1348 461-1338 461-1349 461-1334 LAUDL001712 461-1347 461-1336
Systèmes de contrôle de température, Integral T
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Systèmes de contrôle de température
Les thermostats Integral T sont conçus pour le contrôle de température des circuits externes. Les unités compactes offrent des capacités puissantes de refroidissement et de chauffage, et peuvent être utilisées dans le domaine de la recherche, des technologies d'application et des mini-usines de production en raison d'une plage de températures étendue. Les unités peuvent également être utilisées pour le contrôle de température des calorimètres, des réacteurs de refroidissement ou la thermostatisation indirecte des récipients externes à des vitesses de chauffage et de refroidissement définies. Les systèmes sont souples et peuvent fonctionner avec des circuits de grande taille au moyen de pompes immergées puissantes et d'un volume à haute expansion avec un raccord d'évacuation. La circulation interne indépendante, grâce à une pompe de circulation supplémentaire dans les unités plus puissantes, assure à la capacité de réfrigération une totale indépendance de la résistance de débit et par conséquent, même les tubes de plus petit diamètre peuvent être traités sans problèmes.
  • Unités de réfrigération automatique qui détecte le moment où un refroidissement est nécessaire, et qui active ou désactive automatiquement le compresseur
  • Refroidissement proportionnel qui fournit la quantité de refroidissement nécessaire, pour un refroidissement automatique sur toute la plage de température de –30 à +120 °C
  • Programmateur (fonction minuteur) pouvant mémoriser jusqu'à 150 segments température / temps, chacun avec cinq programmes
  • Utilisateur peut définir une protection contre les surchauffes et la valeur définie est affichée à l'écran
  • Interfaces RS232 et RS485
La pression de refoulement de la pompe est affichée et disponible sur les interfaces analogiques et numériques. En option, la pression de refoulement de la pompe de circulation sur des modèles spéciaux peut être augmentée de 3,2 à 5,5 bars. L'unité de contrôle T avec microprocesseur est installée à l'avant du système et peut être aisément écartée pour accéder aux sorties et aux entrées situées en dessous de cette dernière et protégées par elle. Cela permet d'établir des connexions avec les systèmes de contrôle des processus et de connecter un capteur PT100 externe, par exemple.
Pompes: 3,2 bars, 40 L/min pour T 1200 et T 4600.
6,0 bars, 60 L/min pour T 7000 et T 10000.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 32
Informations de commande: Informations de commande: Unités T 4600 et de plus grande taille requièrent toutes une alimentation triphasée. W indique les modèles à refroidissement par eau. Des unités avec une plage de température étendue jusqu'à 150 °C sont disponibles. Plus d'informations sur demande.
Attention: Remarque: Capacité de refroidissement à +20, +10, 0, –10, –20 et –25 °C
Remarque: Capacité de refroidissement à +20, +10, 0, –10, –20 et –25 °C