Imprimer
Votre recherche pour: Cryothermostats à circulation
8  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Les circulateurs réfrigérés et chauffants de la série MAGIO™ fonctionnent avec une plage de température de travail de -50 à +300 °C et capacité de cha...
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Puissants et robustes, les bains à circulation de laboratoire CORIO™ fournissent la température exacte, une précision absolue et une large plage de te...
Water Efficient
Faites des économies grâce à ces bains à circulation efficaces énergétiquement !
Un fonctionnement en charge partielle est suffisant pour la plupart des processus de contrôle de la température au laboratoire. Faites des économies sur les frais de fonctionnement DÈS MAINTENANT tout en réduisant votre impact sur l’environnement.
COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI
Mettez-vous au vert - Réfrigérants naturels
Faite confiance à plus de 50 années d’expérience
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Les circulateurs réfrigérés DYNEO™ DD sont des unités de refroidissement puissantes adaptées aux applications internes ou externes entre -50 et +200 °...
New Product
Numéro de catalogue: (JULA9013701.33)
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: CORIO™ CP refrigerated/heating circulator combinations with stainless steel bath tanks for internal or external temperature applications from –50 to +...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Une gamme de bains à circulation réfrigérés/chauffants respectueux de l'environnement avec une interface utilisateur intuitive et une conception éléga...
Fournisseur: IKA
Description: The CBC 5 is a powerful refrigerated and heating circulator with strong heating and cooling power with an operating temperature range of −25 to +200 °...
Fournisseur: HUBER
Description: Les dimensions compactes des appareils Ministats® permettent de les placer dans des espaces restreints, par exemple dans une hotte d’aspiration de lab...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom