Thermostats à circulation et réfrigérés
Fournisseur: Julabo
461-0493EA
8080
EUR
JULA9212634
Thermostats à circulation et réfrigérés
Les thermostats à circulation et réfrigérés sont idéaux pour les applications de température sur des systèmes externes avec un fonctionnement simultané dans la cuve du bain. Les unités ont des capacités de chauffage/refroidissement élevées afin de garantir des temps rapides de chauffage et de refroidissement, avec contrôle actif du refroidissement à +200 °C (pas sur les modèles ED ou F12). Les modèles FP offrent un contrôle de refroidissement proportionnel afin de garantir un fonctionnement économique et de réduire la génération de chaleur dans l'environnement. Nettoyage pratique de la poussière grâce à la grille d'aération amovible située à l'avant. Certains modèles possèdent une poignée ou des roulettes pour faciliter le transport. Tous les modèles disposent d'un orifice d'évacuation à l'avant afin que le liquide du bain soit facilement évacué. Applications habituelles : contrôle de la température dans des systèmes externes fermés, tels que spectrophotomètres, réfractomètres, viscosimètres. Pour un contrôle simultané de la température des petits objets dans le bain à circulation.
- Affichage de la température par LED pour les valeurs de consigne et les valeurs réelles
- Clavier pour l'entrée des valeurs de consigne
- Protection réglable contre la surchauffe ou le fonctionnement à sec
- Protection contre la surchauffe/protection contre la baisse du niveau de liquide (flotteur)
- Fonction de minuteur
- Interface RS232
- Étalonnage en trois points
- Système d'alarme anticipé en cas de niveau de liquide faible et de température élevée/basse
- Ils sont également dotés d'une plage de température plus large et d'un débit de pompe réglable par voie électronique
Modèles également dotés d'un écran lumineux VFD-Comfort-Display pour identifier simultanément les valeurs réelles et les points de consigne internes/externes, et d'un contrôle de température PiD en cascade destiné à optimiser la stabilité des températures internes et externes.
Débit de pompe réglable par voie électronique avec un écran éclairé de niveau de pompe
Raccordement pour capteur externe PT100 à des fins de mesure et de contrôle
Programmateur intégré avec 10 étapes par programme
Débit de pompe réglable par voie électronique avec un écran éclairé de niveau de pompe
Raccordement pour capteur externe PT100 à des fins de mesure et de contrôle
Programmateur intégré avec 10 étapes par programme
Modèles HE:
Ils sont également dotés d'un module électronique facultatif avec des connexions analogiques pour l'enregistrement de la température et d'un programmateur des points de consigne.
Pompe de pression et d'aspiration ultra puissante de 1,1 bar, réglable par voie électronique
Système ICC (Intelligent Cascade Control) automatique
Contrôle des températures TCF (Temperature Control Features) conçu pour la limitation de bande, le paramétrage des limites, le facteur de co-vitesse et la dynamique de contrôle
Ils sont également dotés d'un module électronique facultatif avec des connexions analogiques pour l'enregistrement de la température et d'un programmateur des points de consigne.
Pompe de pression et d'aspiration ultra puissante de 1,1 bar, réglable par voie électronique
Système ICC (Intelligent Cascade Control) automatique
Contrôle des températures TCF (Temperature Control Features) conçu pour la limitation de bande, le paramétrage des limites, le facteur de co-vitesse et la dynamique de contrôle
Modèles HL:
Ces modèles affichent les mêmes caractéristiques que les modèles HE. Ils sont également dotés d'un écran LCD Dialog Display, rétroéclairé avec un menu interactif et des connexions pour des électrovannes facultatives ou un réchauffeur auxiliaire HST avec une capacité de chauffage supplémentaire de 4 kW.
Interface RS232/RS485 pour une communication et une mise en réseau exhaustives
Programmateur intégré pour six programmes à 60 étapes
Ces modèles affichent les mêmes caractéristiques que les modèles HE. Ils sont également dotés d'un écran LCD Dialog Display, rétroéclairé avec un menu interactif et des connexions pour des électrovannes facultatives ou un réchauffeur auxiliaire HST avec une capacité de chauffage supplémentaire de 4 kW.
Interface RS232/RS485 pour une communication et une mise en réseau exhaustives
Programmateur intégré pour six programmes à 60 étapes
Toutes les unités dotées d'une interface RS232 peuvent utiliser le logiciel gratuit EasyTemp pour un contrôle par ordinateur; le logiciel peut être téléchargé gratuitement. Pour plus d'informations, veuillez contacter VWR.
Débit max. / pression max.:
HE, HL : 22 à 26 l/min, pression de 700 mbar, aspiration de 400 mbar (avec débit de pompe réglable par voie électronique)
HE, HL : 22 à 26 l/min, pression de 700 mbar, aspiration de 400 mbar (avec débit de pompe réglable par voie électronique)
Attention: Remarque : capacité de refroidissement à +20, 0, −20, −30 et −40 °C
New Product
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Appel de prix
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart