Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Contrôleurs à thermostat
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Trier par:
Numéro de catalogue: (462-0205)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Le thermostat à immersion MX est simple à utiliser avec ses 3 touches de commande et ses guides écran. La commande par curseur très pratique permet de...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  JULABO GmbH
Description:   Les circulateurs de laboratoire CORIO™, puissants et robustes, fournissent la température exacte tout en offrant une précision absolue et une large pl...
Fournisseur:  JULABO GmbH
Description:   La gamme de thermostats à immersion chauffants offre un large éventail de fonctionnalités pour diverses applications.
Fournisseur:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description:   La gamme de thermostats à usage général Optima™ peut être associée aux bains en plastique, aux bains en acier inoxydable premium ou aux unités de réfr...
Numéro de catalogue: (FUNGB200B20)
Fournisseur:  FUNGILAB
Description:   THERMOSTAT 20L D:14CM THERMOVISC 200B20 1 * 1 Pce
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description:   La gamme de thermostats Advanced Optima™ peut être associée aux bains en plastique, aux bains en acier inoxydable premium ou aux unités de réfrigérati...
Numéro de catalogue: (461-1241)
Fournisseur:  LAUDA
Description:   Le thermostat à immersion Alpha est muni d'une console de commande simple avec trois boutons et un grand écran LED pour une navigation aisée dans les ...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  LAUDA
Description:   Thermostats à immersion avec navigation dans un menu en texte simple pour un fonctionnement convivial. Différents modules d'interface sont disponibles...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 20
  1  2  3  Suivant