Imprimer
Votre recherche pour: Compteurs de colonies
21  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Counter-Pen est une combinaison marqueur et compteur numérique conçue pour le laboratoire et l'usine. Chaque fois qu'une marque noire est faite avec l...
Numéro de catalogue: (710-2246)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Compteurs de colonies et systèmes de mesure de zones Premium 150 et Premium 90 HR.
Promotion
Numéro de catalogue: (710-2072)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Automatique lite est le dernier appareil de comptage de colonies automatisé et abordable. L’Auto lite est disponible en une seule config...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (INSC436000)
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (INSC437000)
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (710-1868)
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: Le Scan 100 est équipé d'un éclairage LED avec appuie-main ergonomique.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (INSC436300)
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (INSC438000)
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: Le Scan 4000 est un compteur de colonies automatique ultra-haute définition et un lecteur de zones d'inhibition pour une lecture couleur haute ré...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (REIC13332600)
Fournisseur: REICHERT INC.
Description: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (710-1700)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SYNBACOLAD2)
Fournisseur: SYNBIOSIS
Description: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (710-1970)
Fournisseur: SYNBIOSIS
Description: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Numéro de catalogue: (720-0098)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HEATHROW
Description: The all-in-one eCount™ combines a multifunctional electronic counter and a Sharpie® pen for marking Petri dishes to prevent missing or double-counting...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom