Imprimer
Colorimètre, Spectroquant® Multy
Fournisseur: Merck
1.73630.0001EA 1600 EUR
MERC1.73630.0001
Colorimètre, Spectroquant® Multy
Le Spectroquant® Multy constitue l'instrument idéal pour les utilisateurs qui recherchent une solution peu onéreuse et complète, en matière d'analyse photométrique de l'eau. L'équipement est préprogrammé pour utiliser plus de 130 tests Spectroquant® et couvre tous les paramètres essentiels de l'analyse des eaux usées et de l'eau potable, par exemple, DCO, azote total, phosphore total, etc. Il est également possible de mesurer très précisément des niveaux résiduels de cyanure, arsenic, cadmium, etc. La vaste gamme des kits Spectroquant®, facile à utiliser, apporte une solution optimale à chaque application. Les piles rechargeables incluses et la mallette de transport pratique permettent d'utiliser l'instrument partout, à tout moment. Les méthodes peuvent être mises à jour gratuitement sur Internet.
  • Convivialité
  • Instrument étanche (lorsqu'il n'est pas en charge)
  • Conception robuste pour un usage en laboratoire ou sur site
  • Rechargement des batteries pendant l'utilisation de l'instrument grâce à un chargeur intégré
Pour voir toute la gamme des tests, se référer au tableau ‘Kits d'analyse, Spectroquant®'.
Information de livraison: Colorimètre Multy, malette, adaptateur pour tubes 16 mm, couvercle pour adaptateur, 7 piles rechargeables, batterie lithium (afin de garantir le stockage des données), câble d'interface RS232 pour la connexion au PC, 3 tubes de 16 mm, 3 tubes de 24 mm.