Imprimer
Votre recherche pour: Dewars et récipients cryogéniques
30  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Conteneur cryogénique, Nalgene®, Récipient Dewar 4150-1000, Capacité: 1 L, Matériau: PE-HD, Ø col: 96 mm, Hauteur intérieure: 195 mm, Overall height: 251 mm
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: En verre borosilicaté argenté avec enveloppe de protection métallique bleue (B) ou en acier inox (B-E). Pour le stockage et le transport d'azote liqui...
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Récipients Dewar en verre borosilicaté argenté, housse de protection en métal avec revêtement de couleur bleue. Pour le stockage d'azote liquide, de n...
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Vases Dewar en verre borosilicate 3.3 DIN / ISO 3585, pour le stockage et transport de LN₂, CO₂ et autres liquides de refroidissement.
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Flacons Dewar, en acier inoxydable, pour le stockage et le transport de l'azote liquide, de la neige carbonique et d'autres produits réfrigérants. Ils...
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniq...
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Silvered borosilicate glass, structured aluminium protective covering. For tempering of round bottom flasks, cooling of small samples. They are vacuum...
Numéro de catalogue: (KGWA11624)
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Dewar flask is an insulated stirrer flask made up of borosilicate glass 3.3. It is used for storage of liquid or solid media's and solid matters coola...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3. It is suitable for liquid or solid media's and solid matters.
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: These containers are made from light aluminium with compound materials in the neck range and has super insolation foil in the vacuum space.
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Liquid nitrogen containers are made up of vacuum insulated stainless steel.
New Product
Numéro de catalogue: (KGWA10911)
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Description: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: THERMO BRAND
Description: Designed for both liquid and vapor phase storage, the Thermo Scientific™ CryoExtra™ series features automated temperature monitoring and microprocesso...
Fournisseur: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Description: Réservoir de stockage cryogénique, Réservoir TP 100 pour le stockage de LN₂, sans tête de commande ni régulateur de pression , Capacité: 98 L, Matériau: Aluminium, Ø col: 50 mm, Hauteur intérieure: 945 mm, Max. flow: 5,2 l/min
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom