Flacons Dewar sphériques, type AL
: KGW
Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
- Avec couvercle et poignée
- Catalog No:
- 478-4420
- 478-4415
- 478-4411
- 478-4408
- 478-4413
- 478-4406
- 478-0735
- Modèle:
- 24 AL
- 23 AL
- 21 AL
- 22 AL
- Capacité:
- 10 L
- 5 L
- 1 L
- 3 L
- Évaporation quotidienne:
- 0,6 L
- 0,4 L
- 0,2 L
- 0,4 L
- Ø col:
- 65 mm
- 60 mm
- 30 mm
- 60 mm
- Hauteur intérieure:
- 380 mm
- 350 mm
- 235 mm
- 305 mm
- Ø ext.:
- 330 mm
- 260 mm
- 175 mm
- 225 mm
- Overall height:
- 480 mm
- 450 mm
- 300 mm
- 380 mm
Informations sur le produit
- SeqDésignationPourCdt
- 478-4411129101Récipient Dewar sphérique, 21 AL11 * 1 ST463,00 €
Accessories
Specifications
Modèle21 ALCapacité1 LEnvironmentally PreferableÉvaporation quotidienne0,2 LØ col30 mmHauteur intérieure235 mmØ ext.175 mmOverall height300 mm - 478-4413129202Récipient Dewar sphérique, 22 AL11 * 1 ST733,00 €
Accessories
Specifications
Modèle22 ALCapacité3 LEnvironmentally PreferableÉvaporation quotidienne0,4 LØ col60 mmHauteur intérieure305 mmØ ext.225 mmOverall height380 mm - 478-4415129303Récipient Dewar sphérique, 23 AL11 * 1 ST854,00 €
Accessories
Specifications
Modèle23 ALCapacité5 LEnvironmentally PreferableÉvaporation quotidienne0,4 LØ col60 mmHauteur intérieure350 mmØ ext.260 mmOverall height450 mm - 478-4420129404Récipient Dewar sphérique, 24 AL11 * 1 ST1 150,00 €
Accessories
Specifications
Modèle24 ALCapacité10 LEnvironmentally PreferableÉvaporation quotidienne0,6 LØ col65 mmHauteur intérieure380 mmØ ext.330 mmOverall height480 mm
Glass refill
- SeqDésignationPourCdt
- 478-0735127205Recharge en verre, 22 ASpherical dewar flask, 22 AL11 * 1 ST356,00 €
Accessories
Specifications
ModèleCapacitéEnvironmentally PreferableÉvaporation quotidienneØ colHauteur intérieureØ ext.Overall height - 478-4408127407Recharge en verre, 24 ASpherical dewar flask, 24 AL11 * 1 ST679,00 €
Accessories
Specifications
ModèleCapacitéEnvironmentally PreferableÉvaporation quotidienneØ colHauteur intérieureØ ext.Overall height - 478-4406127306Recharge en verre, 23 ASpherical dewar flask, 23 AL11 * 1 ST469,00 €
Accessories
Specifications
ModèleCapacitéEnvironmentally PreferableÉvaporation quotidienneØ colHauteur intérieureØ ext.Overall height
Lid
- SeqDésignationCdt
- 01Couvercle pour récipient Dewar sphérique, 22-23 AL (cou-Ø : 60 mm)1