Imprimer
Votre recherche pour: Enregistreurs de données
78  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: These data logging thermometers with Ethernet offer an easy and secure way to connect your smartphone, tablet or personal computer remotely with your ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cet enregistreur de température peut afficher et enregistrer des données, de même que générer des rapports de données, pendant le stockage, la manipul...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Easily access collected data between destinations with Bluetooth® data loggers.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Enregistreurs portables qui accompagnent les expéditions, pour suivre l'humidité relative et la température. Pour une flexibilité totale, l'intervalle...
Numéro de catalogue: (620-2694)
Fournisseur: VWR Collection
Description: TraceableLIVE® provides simple, digital monitoring of CO₂, temperature and humidity in greenhouses, micro labs, biofuel research and other environment...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les enregistreurs de température et d’humidité TraceableGO Bluetooth complètent les inconnues entre les destinations. Le périphérique Bluetooth est le...
Numéro de catalogue: (620-1965)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cet enregistreur de données autonome enregistre les relevés sur une carte SD amovible. Le lecteur de carte (fourni) se branche sur n'importe quel...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SenseAnywhere
Description: AiroSensor est une nouvelle génération d'enregistreurs de données sans fil et à très faible consommation qui se connectent au Cloud. Il collecte des d...
Numéro de catalogue: (SENA0096647495019)
Fournisseur: SenseAnywhere
Description: The SenseAnywhere 0 - 10 V Input Module is a smart piece of technology that enables digital measurements for all analogue products with a 0 - 10 V out...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: EBRO
Description: Ces enregistreurs de température et d'humidité enregistrent automatiquement les données. L'écran LCD affiche la valeur mesurée, le niveau de pile et l...
Promotion
Fournisseur: SenseAnywhere
Description: Enregistreur de température précis, sans fil et sans entretien pour une utilisation à l'état immobile ou pendant le transport. Parfait pour les enviro...
Numéro de catalogue: (620-2432)
Fournisseur: SenseAnywhere
Description: The SenseAnywhere AccessPoint is an economic and reliable plug and play device that connects SenseAnywhere’s wireless Sensors to the Cloud service of ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: EBRO
Description: Les enregistreurs de données EBI 11 mini sont considérés comme étant la solution parfaite pour les mesures de température et de pression dans les espa...
Fournisseur: TESTO
Description: The testo 440 and testo 440 differential pressure (dP) combine the benefits of a compact handheld device with intuitive measurement menus and a c...
Fournisseur: EBRO
Description: Enregistreur de données de température et d'humidité standard avec capteur d'humidité interne et une capacité de mémoire de 40 000 mesures.
Fournisseur: EBRO
Description: Ces enregistreurs de données de température faciles à utiliser, dotés d'une connexion USB, surveillent la température et/ou l'humidité pendant le...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom