Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de minéralisation
27  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Bohlender
Description: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Une série de thermoréacteurs destinés à la digestion des échantillons pour un large éventail d'analyses, notamment la DCO, les métaux lourds et les él...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Fournisseur: GERHARDT
Description: These high-precision, programmable digestion units are ideal for Kjeldahl digestion in 100, 250 or 400 ml digestion tubes. Depending on the sampl...
Numéro de catalogue: (BEHRB00217638)
Fournisseur: BEHR
Description: La station complète de nettoyage d'échantillon comprend une ampoule de coulée, une colonne de nettoyage avec fritte en verre, des flacons de réduction...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GERHARDT
Description: Unités traditionnelles de digestion Kjeldahl pour tailles de flacons comprises entre 50 et 750 ml
Numéro de catalogue: (BEHRB00217639)
Fournisseur: BEHR
Description: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Description: Incinérateur rapide pour l'incinération rapide, l'évaporation ou le séchage dans un creuset. Température jusqu'à 950 °C.
Numéro de catalogue: (238-0122)
Fournisseur: GERHARDT
Description: Système automatique d'hydrolyse acide pour la détermination des matières grasses selon Weibull-Stoldt dans lequel le processus de digestion complète e...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BEHR
Description: La détermination de la DCO constitue un paramètre très important dans la mesure des eaux usées. Les stations de travail Behr garantissent une analyse ...
Numéro de catalogue: (BUCH1154461000)
Fournisseur: BUCHI
Description: The KjelDigester provides fast and safe digestion of up to 20 samples simultaneously.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BUCHI
Description: La digestion des échantillons de protéines avec de l'acide sulfurique et un catalyseur requiert de longues périodes de chauffage. Elle est généralemen...
Fournisseur: BEHR
Description: behrotest® InKjel digestion units are equipped with a high-performance infrared heater.
Numéro de catalogue: (705-0023)
Fournisseur: BEHR
Description: The behrotest® universal analytical DET system is a flexible modular system designed for laboratories with frequently changing applications who do not...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BEHR
Description: Ces systèmes complets de préparation et de distillation permettent de réaliser des analyses courantes d'échantillons solides et aqueux.
Fournisseur: BEHR
Description: Block digestion systems with high quality corrosion-resistant block housing made of stainless steel. With 8, 12 or 20 sample slots for standard Kjelda...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom