Imprimer
Votre recherche pour: Appareil de détection de traces d'éléments
7  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (NEUB23900031002920)
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Description: This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Description: Liebig condenser, 300 mm
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Description: This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
Fournisseur: SciLabware
Description: PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Designed for arsenic analysis using silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Engineered for arsine analysis using the silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Modified version for arsine analysis which eliminates the cumbersome ball and socket joint connecting the scrubber and absorber tubes which conforms t...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom