Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de désinfection
3  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (141-0045)
Fournisseur: MARCOR PURIFICATION INC
Description: Mini Dry Fog® est un système simple et économique pour la désinfection par voie aérienne de petits volumes (1 à 20 m³). Il remplace les procédure...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (MINN3025825)
Fournisseur: MARCOR PURIFICATION INC
Description: La technologie de distribution de vapeur à l'aide du produit Cold Sterilant Actril® prêt à l'emploi désinfecte naturellement les surfaces grâce à la c...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BASAN
Description: This airborne disinfection system is based on a patented technology using a rotating disk to deliver an active agent in the form of microscopic drople...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom