Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Systèmes de distillation Kjeldahl
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Trier par:
Numéro de catalogue: (WITG2.530.000)
Fournisseur:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description:   Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  BEHR
Description:   Steam distillation unit, suitable for nitrogen determination according to Kjeldahl. Its housing is robust and insensitive made of PP.
Fournisseur:  GERHARDT
Description:   Les VAPODEST® 400 et 450 sont conçus avec des fonctionnalités étendues pour un fonctionnement facile et confortable de l'analyse Kjeldahl. Les flacons...
Fournisseur:  BÜCHI
Description:   Le KjelFlex K-360 automatisé est disponible dans plusieurs configurations en fonction de l'application et de la capacité de traitement. En règle génér...
Fournisseur:  GERHARDT
Description:   Systèm de distillation, Kjeldahl, Manuel, KI 9/16, Places: 6, Capacité ballon: 100 ml
Fournisseur:  GERHARDT
Description:   Appareil à deux niveaux pour six minéralisations et six distillations
Numéro de catalogue: (705-0858)
Fournisseur:  GERHARDT
Description:   VAPODEST® 300 est un instrument de distillation à la vapeur d'eau rapide pour la distillation Kjeldahl. Tous les composants en verre impliqués da...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  GERHARDT
Description:   VAPODEST® 200 est conçu pour la distillation de matières volatiles, de SO₂, d'alcool et de phénol. Les flacons ou les tubes avec des volumes alla...
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant