Imprimer
Rampes de distillation Kjeldahl
Fournisseur: Gerhardt
705-0482EA 0 EUR
705-0482 705-0481 705-0487 705-0483
Rampes de distillation Kjeldahl
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
  • Réservoir d'eau de refroidissement inclus
  • KI 9/16: 600 °C, 230V AC, 1800 W
  • KI 12/26: 650 °C, 400 V 3P+N, 3480 W
Information de livraison: Livrées avec verrerie et raccords.