Imprimer
Systèmes d'électrophorèse en gel de gradient dénaturant (DGGE)
Fournisseur: CBS Scientific
730-1311EA 7470 EUR
730-1311 730-1312 730-1313
Systèmes d'électrophorèse en gel de gradient dénaturant (DGGE)
Systèmes d'électrophorèse Systèmes de détection des mutations
La DGGE est une technique d'analyse génétique puissante, utilisable pour la détection de mutation ponctuelles et de polymorphismes de l'ADN génomique cloné ou amplifié par PCR. Elle est idéale pour le criblage des mutations génétiques dans les échantillons et également utilisable pour déterminer le point de fusion d'un fragment d'ADN.
  • La conception des cassettes permet d'exposer en permanence les deux côtés des plaques de verre au tampon à la température de circulation contrôlée, afin de minimiser la fluctuation de température au sein de la matrice gel/échantillon et d'améliorer la résolution du gel
  • Le couvercle de sécurité avec verrou électrique protège contre tout contact accidentel avec le tampon chargé, contribue au contrôle de la température et limite l'évaporation
  • Les dimensions de la cuve permettent une utilisation efficace de la surface de travail
  • Pas besoin de pompe péristaltique externe pour le recyclage du tampon
Le DGGEK-2401 est équipé d'une cuve de taille moyenne, mais aussi de deux cassettes doubles, pour une capacité de quatre gels par cycle.
Remarque : alimentation non incluse.