Imprimer
Systèmes de contrôle d'électroporation, Enhancer 3000
Fournisseur: BTX
732-0469EA 5328.34 EUR
BTXI45-0057
Systèmes de contrôle d'électroporation, Enhancer 3000
Le système de contrôle Enhancer 3000 permet la capture automatique et l'affichage des paramètres d'électroporation. En y ajoutant le module de communication en option, il permet le stockage et la documentation de données pour des analyses ultérieures. Le système peut contrôler tous les paramètres clés de l'électroporation, notamment la forme des ondes, l'amplitude des pics, l'intensité de champ, les longueurs d'impulsion, les intervalles entre les impulsions et la durée CA. La capture de ces données est possible lors de l'utilisation de n'importe quel générateur d'électroporation avec des capacités d'impulsion externes.
  • Affiche les paramètres réels d'électroporation sous forme d'ondes et vérifie les conditions pour l'optimisation et la résolution des problèmes
  • Capture les paramètres d'électroporation et analyse l'amplitude des impulsions, l'intensité de champ, la longueur d'impulsion, la durée de l'impulsion CA et la fréquence
Le système Enhancer 3000 est composé de trois éléments – une sonde de tension, un boîtier d'interface et un oscilloscope numérique. La sonde de tension et le boîtier d'interface contrôlent la tension, alors que l'oscilloscope affiche les images des ondes à partir de l'impulsion électrique réelle. Ce système est idéal pour l'évaluation des paramètres importants de l'électroporation.
* Nécessite un oscilloscope numérique pour la lecture des formes d'ondes et des paramètres électriques