Imprimer
Votre recherche pour: Évaporateurs
36  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Évaporateur rotatif, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
Description: Il s'agit d’un instrument de base du laboratoire de chimie convenant pour l'évaporation, la distillation et la séparation de produits chimiques. Il pe...
Promotion
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Fournisseur: LABCONCO
Description: These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Fournisseur: LABCONCO
Description: Les concentrateurs à vide CentriVap® sont disponibles dans diverses configurations. Le modèle CentriVap® DNA est fourni avec une pompe à diaphrag...
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Fournisseur: LABCONCO
Description: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Évaporateurs à grande échelle jusqu'à 20 l.
Numéro de catalogue: (535-0107)
Fournisseur: LABCONCO
Description: Peu encombrant, le concentrateur sous vide micro IR CentriVap est particulièrement adapté aux espaces réduits. Il est idéal pour les petits échan...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: LABCONCO
Description: Les concentrateurs à vide CentriVap® sont disponibles sous forme de systèmes complets ou de packs de système. Le modèle résistant aux acides est recom...
Fournisseur: LABCONCO
Description: The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Fournisseur: LABCONCO
Description: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Promotion
Fournisseur: LABCONCO
Description: Système d'évaporation automatique efficace pouvant être utilisé avec une large gamme de produits chimiques agressifs. Dans les systèmes RapidVap N₂, u...
Numéro de catalogue: (181-0471)
Fournisseur: KNF
Description: Ces deux évaporateurs ont été conçus pour fournir des performances quotidiennes fiables dans différents environnements de laboratoire.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (IKAA10012324)
Fournisseur: IKA
Description: The RV 3 pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup as all components and connections required for operation a...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: IKA
Description: Ces évaporateurs d'entrée de gamme sont parfaits pour toutes les applications standard d'évaporation effectuées dans les universités et les laboratoir...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom