Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Refroidisseurs pour évaporateurs rotatifs
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/47/18989747.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Numéro de catalogue: (531-0991)
Fournisseur:  HEIDOLPH
Description:   Ce dispositif compact avec pompe à entraînement centrifuge permet le refroidissement (entre –20 et +40 °C) pour toute application de recherche. C...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (181-0470)
Fournisseur:  KNF
Description:   Le refroidisseur se caractérise par sa conception compacte et son faible encombrement. Le remplissage facile de l'unité et le clavier à membrane résis...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HUBE3033.0007.99)
Fournisseur:  HUBER
Description:   This air-cooled chiller provides a dedicated cooling service to all small bench top rotary evaporators and features a unique space-saving L-form. When...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (531-0459)
Fournisseur:  HEIDOLPH
Description:   This small chiller is suitable for use with all bench top evaporators. Ideal for routine applications.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HEID591-00220-00)
Fournisseur:  HEIDOLPH
Description:   This chiller should be placed directly besides the evaporator to ensure a sufficient pump performance.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 5  de 5