Imprimer
Unité d'extraction par solvants B-811
Fournisseur: Büchi
705-0040EA 18690 EUR
705-0040
Unité d'extraction par solvants B-811
Extracteurs Extracteurs automatiques
Système d'extraction, à 4 postes avec deux chauffages intégrés par poste d'extraction, adapté pour des solvants à température d'ébullition allant jusqu'à 150°C. Le processus d'extraction est piloté et contrôlé électroniquement. L'évaporation de l'extrait peut être accélérée par introduction de gaz inerte. Toutes les pièces en contact avec le produit sont en verre borosilicaté, en PTFE ou en Fluorenz® (pas de risque de contamination).
  • Véritable Soxhlet automatisé avec récupération du solvant utilisé
  • 4 modes d ‘extraction
  • 4 places indépendantes
  • 50 programmes mémorisables
  • Jumelage aisé à l unité d hydrolyse B-411 grâce aux frittés adéquates