Imprimer
Minéralisateurs pour fibres brutes
Fournisseur: Gerhardt
705-0472EA 0 EUR
705-0472
Minéralisateurs pour fibres brutes
Extracteurs Extracteurs de fibres
Unité d'hydrolyse, HY 16/6.
Unité d'hydrolyse, HY 16/6
Unité de minéralisation pour fibres brutes RF 16/6 avec un adaptateur filtrant à 6 entonnoirs DIN 12445, 100 mm, 1 flacon en polyéthylène souple à col étroit (1000 ml), 100 filtres pliés ainsi que 250 g de pierre ponce.
Information de livraison: Informations de livraison: Informations de livraison: Fournis avec supports spéciaux, condenseurs en verre, appui annulaire, tuyaux en silicone, béchers (1000 ml) et câble d'alimentation.