Imprimer
Mini-V / PCR, la hotte à flux vertical Ultra Compact
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
TELR1923477EA 0 EUR
TELR1923477
Mini-V / PCR, la hotte à flux vertical Ultra Compact
Hottes et coffrets Hottes à flux laminaire
Cette enceinte à flux laminaire vertical est idéale pour la manipulation de substances et d'échantillons biologiques non dangereux, lorsque la stérilité du produit doit être maintenue. Elle offre une surface de travail de classe 100 conforme aux normes fédérales américaines Normes 209 et BS 5195 pour les échantillons et le produit.
  • Largeur et hauteur réduites pour un accès facile à tous les laboratoires
  • Panneau avant pliable en méthacrylate résistant aux UV
  • Plan de travail divisé en acier inoxydable (une seule pièce en Mini V) pour permettre un nettoyage facile
  • L'écran LCD affiche la vitesse de l'air, les heures de travail et plus encore
La petite taille (Mini V) est idéale pour la préparation des échantillons pour PCR. Lampe UV en série.
L'unité est fournie avec un filtre HEPA-H14 pour le débit descendant, ce qui favorise un fonctionnement dans des conditions stériles et sans particules, grâce au rinçage continu de la zone de travail par un débit d'air ultra-filtré et vertical unidirectionnel, assurant ainsi la protection complète du produit.
Certifications: Classe 4 selon ISO 14644-1; Grade A Annexe 1 BPF.