Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Armoires de stockage
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/63/18989863.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"103"
Trier par:
Fournisseur:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Description:   These safety storage cabinets are used for safe storage of non-flammable liquids and water polluting substances in small containers.
Fournisseur:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Description:   Ces armoires de sécurités peuvent résister au feu durant 90 minutes. Ces armoires sous paillasse sont équipées de portes battantes et/ou de tiroi...
Numéro de catalogue: (LEIH3808550E)
Fournisseur:  LEICA HISTOLOGY
Description:   These block banks are ideal for the long-term storage of paraffin blocks. These rigid steel cabinets will stack together or with the slide safe.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Description:   Ces armoires de sécurités peuvent résister au feu durant 90 minutes. Ces armoires sous paillasse sont équipées de portes battantes et/ou de tiroi...
Fournisseur:  Palbam
Description:   Matériau de fabrication : acier inoxydable 304, poli électrolytiquement
Fournisseur:  Palbam
Description:   Armoire, Armoire haute sur roulettes, avec 6 étagères, Portes: 2, L×P×H: 1200×600×2100 mm
Fournisseur:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Description:   Safety cabinets with storage shelves (CLASSIC line standard) or pull-out shelves (CLASSIC line pro) for the storage of hazardous substances in working...
Fournisseur:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Description:   Résistantes au feu durant 90 minutes, ces armoires de sécurité sont équipées d'étagères Vario ou standard pour le stockage des substances dangere...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 103
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping