Imprimer
Votre recherche pour: Tables
39  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (611-2549)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les microbalances et les balances analytiques à haute performance doivent être utilisées dans un environnement présentant un minimum de vibrations, af...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Granit poli. Quatre pieds absorbants amortissent la transmission des vibrations extérieures à cette plaque, ce qui la rend adaptée non seulement aux p...
Promotion
Fournisseur: Palbam
Description: Ces tables répondent aux normes les plus strictes s'appliquant aux salles propres. Les bases sont consistuées de tuyaux ce qui permet un nettoyage ais...
Fournisseur: Metro International
Description: Paillasses de laboratoire en acier inoxydable, disponibles en deux versions: avec ou sans étagère inférieure. La version sans étagère inférieure possè...
Promotion
Fournisseur: Palbam
Description: La table pour salles propres destinée aux applications intensives est conçue pour des activités rigoureuses. Elle répond aux normes les plus strictes ...
Fournisseur: Metro International
Description: Cleanroom table in stainless steel 304 with electropolished finish and anodised satin connectors.
Fournisseur: KOETTERMANN
Description: Heavy duty mobile tables available with melamine TopResist® or laboratory grade SGL worktops.
tables with both worktops suitable for:...
Fournisseur: Metro International
Description: These stainless steel laboratory workbenches available top materials include type 304 stainless and TRESPA phenolic resin.
Fournisseur: Sartorius Balances
Description: Les microbalances et les balances analytiques hautes performances doivent être placées dans un environnement présentant des vibrations d'interférence ...
Fournisseur: Palbam
Description: Cette table répond parfaitement à la procédure d'essuyage. Elle intègre un trou sur son plateau supérieur pour une mise au rebut aisée des déchets.
Fournisseur: KOETTERMANN
Description: These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Fournisseur: Palbam
Description: The mobile laptop workstation provides a minimum footprint, stable work platform for working with laptops within the cleanroom.
Fournisseur: Palbam
Description: These cleanroom ergo tables are manufactured with 304 stainless steel with electropolished finish and Al anodized cleanroom compatible connectors.
Fournisseur: LABORIAL
Description: Innovative interactive worktop for laboratories, cleanrooms and healthcare. A hygienic design based on GMP guidlines which consists of a continuous, t...
Numéro de catalogue: (HUPF7500204)
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Description: The instrument table is made from stainless steel. It is a solid, jointless tube structure made from square-type tube (20×20 mm), with two removable t...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HUPF7500184)
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Description: This packing table is made up of high-quality stainless steel (both top and bottom). It can also be also as a work bench to pack surgical instruments.
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom