Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de détection de gaz
28  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: Le MicroClip XL offre une protection contre les dangers de gaz à effets de serre, ainsi qu'une autonomie prolongée des piles surtout par temps fr...
Numéro de catalogue: (151-0248)
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: Continuously monitoring up to five gases, the GasAlert Micro 5 was designed and engineered for an extensive range of applications.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: Gas detection, GasAlert, GasAlert Max XT II, Alarme: Visual, vibrating, audible (95 dB), Poids: 316 g
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: The rugged GasAlert Quattro reliably monitors up to four gas and combines a one-button operation with flexible options.
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: Les GasAlert MicroClip X3 offrent une protection contre les dangers de gaz atmosphériques, surtout par temps froid. La technologie Reflex™ assure...
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: Le BW Clip4 est un détecteur de quatre gaz (H₂S, CO, O₂, LEL) qui est toujours en marche, il ne nécessite aucune charge, aucune batterie ni aucun remp...
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: Détecteurs de gaz uniques pour la sécurité et la conformité dans les environnements difficiles sujets à des températures extrêmes.
Promotion
Numéro de catalogue: (BWTEM5XWD0RDDYE00)
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES GMBH
Description: GasAlertMicro 5 was designed for protecting five potential atmospheric hazards including oxygen, combustible and toxic gases. It continuously monitors...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (514-0008)
Fournisseur: 3M
Description: Les moniteurs utilisent le principe scientifique éprouvé de la diffusion, qui implique le mélange progressif des molécules de deux substances ou plus.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: GASTEC
Description: Identification et mesure des gaz spécifiques au moyen d'une pompe d'échantillonnage et de tubes d'analyse.
Numéro de catalogue: (SIMEDM6025)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: This gas clip detection equipment is designed for use in the coal mining industry.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SIMEDM6000)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: The GasAlert MicroClip offers simultaneous monitoring of two gasses (O₂, LEL) in a rugged compact case for confined areas.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (763-0292)
Fournisseur: GASTEC
Description: Gas detector tube system accurately measures vapour concentration levels and slight changes in concentration level.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (514-0007)
Fournisseur: 3M
Description: Détection des gaz, Dosimètres pour oxyde d'éthylène
UOM: 1 * 5 Pce
Numéro de catalogue: (MMMA3501PLUS)
Fournisseur: 3M
Description: 3M™ Organic vapour high sampling rate monitor 3501+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for low levels of organic ...
UOM: 1 * 5 Pce
Numéro de catalogue: (MMMA3500PLUS)
Fournisseur: 3M
Description: 3M™ Organic vapour monitor 3500+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for many organic vapours. Simply clip the dev...
UOM: 1 * 10 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom