Imprimer
Générateurs de gaz de purge FT-IR
Fournisseur: Parker Balston
PARK75-52UKEA 3156.61 EUR
PARK75-52UK PARK75-45UK 559-0012 PARK75-62 PARK75-52 PARK75-45
Générateurs de gaz de purge FT-IR
Générateurs de gaz Générateurs de CO2
Ces générateurs de gaz de purge sont spécifiquement conçus pour l'usage avec les spectromètres FT-IR pour fournir un gaz épuré à partir d'air comprimé. Ces générateurs produisent de l'air exempt de dioxyde de carbone libre avec un point de rosée inférieur à −70 °C et sans impuretés en suspension supérieurs à 0,1 µm. Ils conviennent également pour l'utilisation d'analyseurs de CO₂  et de Matrix GCs.
  • Eliminent l'usage de bouteilles encombrantes dans le laboratoire
  • Purge constante à haut débit, 24 h/jour, 7 jours/semaine
  • Protègent le séparateur de faisceau contre la corrosion par l'humidité
  • Aucun délai d'attente pendant l'usage du spectromètre
Les générateurs sont silencieux, efficaces et faciles à installer. Il suffit de raccorder l'alimentation de l'air et d'allumer l'appareil.
Concentration en CO₂: <1 ppm
Entrée/sortie: ¼” NPT femelle
Température max. entrée: 25 °C
Pression air min./max.: 4/8,5 bar