Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Générateurs d'azote
19  results were found
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/89/18989589.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   These Precision Nitrogen Trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Numéro de catalogue: (PEAK10-6320)
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   The Genius 3020 nitrogen generator combines two individual systems with separate Nitrogen outputs into a single compact unit, thus allowing two separa...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PEAK65-0001)
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   This nitrogen generator has been engineered and designed as a gas delivery solution for ELSD, Compact Mass Spectrometer instruments and TLD readers wh...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   Ces générateurs sont conçus pour se connecter sur une alimentation en air existante et peuvent pourvoir aux exigences des évaporateurs d'échantillons ...
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   Le générateur d'azote Genius 3010 est conçu spécifiquement comme un système autonome afin d'alimenter en gaz des applications LCMS uniques nécess...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   Le générateur d'azote Genius N118LA convient pour l'alimentation en azote des applications LCMS nécessitant un débit de gaz maximum de 18 l/...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   Les tests approfondis du générateur effectués par les fabricants de spectrométrie de masse, au cours du processus de développement, garantissent la me...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PEAK10-6022)
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Description:   The Genius 1220 nitrogen generator is designed to provide nitrogen flow to LCMS applications at a higher pressure.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 19
  1  2  3  Suivant