Imprimer
Appareil de thermo-soudage automatique, ALPS™ 3000
Fournisseur: Thermo Scientific
731-0201EA 36670 EUR
MATRAB-3000
Appareil de thermo-soudage automatique, ALPS™ 3000
Le thermosoudeur de microplaques ALPS™ 3000 rapide et compact optimise l'intégration robotique dans les environnements à rendement élevé, tout en permettant le contrôle manuel sur paillasse.
  • Joints chargés par le haut et accessibles facilement, avec une action rapide de scellage de plaques
  • Technologie à écran tactile pour un fonctionnement facile et un diagnostic des pannes clair
  • Fonctionnement par écran tactile intégré pour une utilisation sur paillasse, port RS232 et paramètres de programmation inclus pour l'intégration robotique
  • Capteurs de détection de présence d'une bande de scellage, d'une microplaque et d'une entrée d'air, ce qui permet au système de s'arrêter pour éliminer les déchets du produit, afin d'éviter les blocages et les blessures potentielles
  • S'intègre à la majorité des dispositifs d'empilage de plaques disponibles sur le marché
Information de livraison: Fourni avec un support pour plaques PCR sans jupe, trois inserts de support de plaques, des fusibles anti-surtension, deux cupules de dépressurisation, une conduite d'air de trois mètres, un outil de chargement de film, un câble de communication RS232, un câble d'alimentation et un manuel d'utilisation.