Imprimer
Régulateur d'énergie, MC227
Fournisseur: Electrothermal
454-0041EA 581 EUR
454-0041
Régulateur d'énergie, MC227
Contrôleurs Contrôleurs de température
Ce régulateur contrôle l'alimentation moyenne d'un appareil de chauffage en allumant et éteignant automatiquement celui-ci à des intervalles réguliers. La température de l'appareil régulé reste constante.
  • Utilisable comme appareil de table, mural ou pour fixation sur un statif de Ø 12,7 mm
Utilisable comme appareil de table, mural ou pour fixation sur un statif.
Courant alternatif max.: 10 A
Courant continu max.: 5 A
Information de livraison: Fourni sans fiche.