Imprimer
Plaque chauffante, EV16
Fournisseur: Gerhardt
453-1996EA 3560 EUR
453-1996
Plaque chauffante, EV16
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Avec six plaques par rangée. Pour des températures pouvant atteindre 425 °C. Avec contrôle de puissance variable. Couvercle en acier inoxydable avec trou de montage pour tige de support, filetage M10.
  • With variable output control
  • Stainless steel cover with mounting hole for support rod, M10 thread