Imprimer
Homogénéiseurs, POLYTRON® PT 1200 et PT 1300
Fournisseur: Kinematica
POLYTRON®
431-1321EA 3180 EUR
431-1321 431-0158 431-0136 431-0138 431-0049 431-0159
Homogénéiseurs, POLYTRON® PT 1200 et PT 1300
Homogénéisateurs Homogénéisateurs autonomes
Portable, plage de volumes de 0,1 à 250 ml. Pour disperser, homogénéiser, extraire, détruire des cellules, mélanger, émulsifier et mettre en suspension.
  • Couplage rapide pour changement des agrégats de dispersion
  • La sonde PT 1300 D peut être commandée à distance par un PC avec le logiciel KIN et une connexion USB ou RS232
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 20
Information de livraison: Unité moteur avec alimentation basse tension. Commandez les tiges et accessoires séparément.