Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Désintégrateurs de cellules à ultrasons
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/65/18989965.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Trier par:
Fournisseur:  QSONICA LLC
Description:   Homogénéiseur, Désintégrateur de cellules à ultrasons, Q125, Fréquence (kHz): 20, Puissance de sortie max. (W): 125
Fournisseur:  QSONICA LLC
Description:   Désintégrateurs de cellules programmables pour des applications telles que la lyse cellulaire, la dispersion des nanoparticules, la création d'émulsio...
Numéro de catalogue: (QSONQ1375A-220)
Fournisseur:  QSONICA LLC
Description:   The Q1375 sonicator allows industrial-scale sample volumes to be processed in individual batches or flow-through applications.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  BRANSON
Description:   A series of sonifiers with advanced sample processing capabilities and a digital, intuitive menu driven interface.
Fournisseur:  BRANSON
Description:   Ces désintégrateurs de cellules/homogénéisateurs ultrasoniques sont des appareils de laboratoire polyvalents convenant à un large éventail d'applicati...
Fournisseur:  SONICS & MATERIALS
Description:   Homogénéiseur, Ultrasonic cell disruptor, Vibra-Cell™, VCX 130, Affichage: Numérique (Watts et Joules), Fréquence (kHz): 20, Puissance de sortie max. (W): 130, Volume d'échantillon: 10 à 50 ml
Fournisseur:  SONICS & MATERIALS
Description:   Homogénéiseur, Ultrasonic cell disruptor, Vibra-Cell™, VC 505, Affichage: Numérique (Watts et Joules), Fréquence (kHz): 20, Puissance de sortie max. (W): 500, Volume d'échantillon: 10 ml à 250 ml avec une sonde standard
Fournisseur:  SONICS & MATERIALS
Description:   Homogénéiseur, Ultrasonic cell disruptor, Vibra-Cell™, VCX 500, Affichage: Numérique (Watts et Joules), Fréquence (kHz): 20, Puissance de sortie max. (W): 500, Volume d'échantillon: 10 ml à 250 ml avec une sonde standard
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant