Imprimer
Désintégrateurs de cellules, Sonifier®
Fournisseur: Branson
142-3703EA 4090 EUR
BRAN159-063-676 BRAN159-063-675
Désintégrateurs de cellules, Sonifier®
Ces désintégrateurs de cellules/homogénéisateurs ultrasoniques sont des appareils de laboratoire polyvalents convenant à un large éventail d'applications de traitement de liquides telles que: désintégration/dispersion de tissus ou cellules biologiques, extraction, émulsification, accélération de réaction, dispersion, mélange fin et dégazage.
  • Modèles analogiques: puissance de sortie réglable pour toutes les applications et mode pulsation pour minimiser le chauffage des échantillons sensibles
Information de livraison: Chaque modèle comporte une alimentation, un convertisseur et une sonde mécanique. Les modèles S-450A peuvent être équipés d'une sonde de 12,7 mm ou 19 mm, la taille la plus grande étant destinée à une taille d'échantillon maximale de 500 ml. De nombreux accessoires sont disponibles. Veuillez les commander séparément.
Attention: Note de sécurité: Ne jamais utiliser une sonde dotée d'une pointe de remplacement avec des liquides à faible tension de surface.