Imprimer
Mini-incubateur, CULTURA®
Fournisseur: Merck
1.13311.0001EA 317.58 EUR
1.13311.0001 1.15533.0001
Mini-incubateur, CULTURA®
Incubateurs Étuves bactériologiques
Incubateur petit et compact pour incubation horizontale ou verticale de lames de surface (18) ou de plaques (12).
  • Température 25 à 45 °C (±1 °C)
  • En toute sécurité et sans entretien
  • Nettoyage facile
Poids : 1,1 kg.
Certifications: Manipulation en toute sécurité (VDE/TŰV) ; certifiés CE et GS conformément aux normes internationales
Information de livraison: Informations de livraison : chaque incubateur est fourni avec 1 multi-portoir et 1 thermomètre.