Imprimer
Inverseur automatique de gaz en bouteilles
Fournisseur: West Group
WSTGPC-30EA 1340 EUR
WSTGPC-30
Inverseur automatique de gaz en bouteilles
Régulateurs de gaz
Pour gaz d'incubateurs CO2, azote, air, ...
  • Manomètre jusqu'à 3 bar
  • Avec alarme lors du changement de bouteille