Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "preparateurs-de-milieux-de-cultures"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/10/18989510.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Numéro de catalogue: (710-0864)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les préparateurs Steragar sont conçus pour la préparation, la stérilisation et la distribution des milieux dans des conditions contrôlées de durée et ...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ce préparateur de milieux de paillasse, très pratique et conforme aux BPL, est utilisé dans le cadre de la préparation, de la stérilisation et de la c...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  BIOTOOL AG
Description:   Les préparateurs de milieux ProfiClave PC10/20 Sterilizer préparent jusqu'à 10/15 litres de formulations simples ou complexes de vitamines/gélose...
Fournisseur:  INTEGRA
Description:   Le stérilisateur de milieux de culture MediaClave 10 innovant, qui permet de fabriquer de 1 à 10 l de milieu de culture, présente une concep...
Fournisseur:  INTEGRA
Description:   Le stérilisateur de milieux de culture MediaClave 30, qui permet de fabriquer de 3 à 30 l de milieu nutritif, est un appareil mobile innovan...
UOM:  null
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 5  de 5