Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Caméras numériques
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les caméras VisiCan plus offrent une haute résolution et des images en direct pour tous les microscopes dans l'enseignement, l'industrie et pour des a...
Numéro de catalogue: (630-2671)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Caméra CMOS équipée d'une sortie haute vitesse, mémoire tampon 32 MB, fréquence d'images élevée et transmission des images.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (630-2629)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Caméra numérique Wi-Fi, VWR® VisiCam®, Résolution: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), CMOS, Durée d'exposition: Automatic, Sonde: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Cette caméra fournit des images vidéo en direct et peut capturer des images et des vidéos dans la carte SD ou être connectée à un PC.
Numéro de catalogue: (630-2957)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   USB C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (630-2669)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Caméra CCD scientifique 5,0 MP 1/1,8". Grâce à la mémoire tampon de 16 Mo, elle garantit une fréquence d'images élevée (20 fps @ 2608×1...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (630-2668)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Grâce à la mémoire tampon de 16 Mo, elle garantit une fréquence d'images élevée (20 fps) et une transmission d'images stable.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (630-2820)
Fournisseur:  ZEISS
Description:   Cette caméra rapide permet de partager des images en couleur et des films.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 19
  1  2  3  Suivant