Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Stéréomicroscopes
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/53/18989853.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les VisiScope 250 sont conçus pour les applications astreignantes.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les VisiScope 350 s'utilisent pour une diversité d'observations en laboratoire et dans l'industrie.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   The SZT350-6 can be used for observations in advanced teaching, laboratory and industrial applications.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (630-2942)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Educational stereo microscope designed for routine applications.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  MOTIC
Description:   Ces stéréomicroscopes numériques avec zoom conviennent aux applications d'assemblage et d'inspection.
Fournisseur:  ZEISS
Description:   Les Stemi 305 sont des stéréomicroscopes Greenough compacts.
Fournisseur:  MOTIC
Description:   Ces stéréomicroscopes sont conçus pour des applications d'enseignement et de contrôle de qualité.
Fournisseur:  MOTIC
Description:   Le SMZ-171 offre la possibilité de créer un microscope en choisissant une tête, un support et un socle.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 15
  1  2  Suivant