Imprimer
Diviseurs d'échantillons, PT 100
Fournisseur: Retsch
411-3311EA 10050 EUR
RETS40.535.0002
Diviseurs d'échantillons, PT 100
Diviseur d'échantillons PT100 rotatif pour une division/extraction représentative des échantillons en vrac. Cette procédure garantit un très haut degré de précision de division et de reproductibilité avec à la fois des matériaux fins et épais.
  • Précision extrêmement élevée des divisions
  • Division représentative et reproductible pour des résultats analytiques précis
  • Introduction automatique des matériaux par le biais d'un dispositif d'alimentation synchronisé
  • Manipulation simple et rapide grâce au système de fixation rapide pour les flacons de laboratoire
* en fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 40
Informations de commande: Informations de commande: L'unité PT 100 complète comprend la tête de séparation à 8 sorties rapides, un dispositif d'alimentation vibrant DR 100/40 et 10 flacons de 250 ml à col large. Le dispositif DR 100/40 complet comprend un kit d'alimentation (goulotte d'alimentation de 40 mm, support de trémie de 2,8 l et système de fixation).