Imprimer
Broyeur à couteaux, MICROTRON® MB 550
Fournisseur: Kinematica
431-9351EA 1890 EUR
431-9351
Broyeur à couteaux, MICROTRON® MB 550
Homogénéisateurs Mixeurs pour laboratoires
Le MICROTRON® MB 550 est spécialement conçu pour le mélange, la dispersion, l'homogénéisation, l'émulsification et la réduction de taille des matériaux fractionnables. Pour les laboratoires d'analyse et de recherche.
  • Positionnement de la fixation sur le mécanisme d'entraînement par contact magnétique
  • Mise à la terre, isolation de sécurité double, blindage radio
  • Système de sécurité empêchant les démarrages accidentels et le risque de blessure corporelle
  • Contrôle électronique de la vitesse
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Informations de commande: unité d'entraînement fournie sans fixation.