Imprimer
Modèle moléculaire: ensemble organique
Fournisseur: Spiring Enterprises
761-0111EA 20.69 EUR
761-0111
Modèle moléculaire: ensemble organique
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Ensemble organique très détaillé, pour étudiants de niveau avancé.
Atomes: 20 hydrogène (blanc), 12 carbone (noir), 6 oxygène (rouge), 4 halogène (vert), 4 azote (bleu), 2 soufre (jaune), 1 phosphore (mauve), 1 métal (gris).
Liaisons: 26 grises moyennes, 10 longues grises flexibles, 26 courtes blanches; un outil de démontage de liaison.
Conditionnement: Emballé dans une boîte en plastique, avec mode d'emploi.