Imprimer
Chambres pour tests thermiques, série M
Fournisseur: Binder
466-0018EA 14723 EUR
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015
Chambres pour tests thermiques, série M
Chambres d'essai Chambres pour tests thermiques
Chambres pour tests thermiques avec intérieur en acier inoxydable, idéales pour les tests de matériaux et les essais de vieillissement. Unités présentant un débit élevé d'échange d'air grâce à une ventilation pour usage intensif et équipées d'un dispositif de sécurité TWB classe 2 réglable avec alarme visuelle et d'une gaine d'extraction arrière de Ø 50 mm. Rétablissement de la température rapide après ouverture de la porte ou renouvellement d'air. Unités dotées d'un réglage numérique de la température. Interface RS422 intégrée et logiciel APT-COM™ DataControlSystem disponible séparément pour garantir la conformité aux BPL/BPF.
  • Chambre de préchauffage APT.line™ à convection forcée et régulation électronique pour un séchage rapide et uniforme
  • Rampe de température réglable via l'éditeur de programme, écran LCD convivial avec navigation par menu facile à lire
  • Vitesse de ventilation réglable (0 à 100%) et clapet d'aération à évacuation programmable
  • Contrôleur MCS avec 25 programmes de 100 sections chacun, pour un maximum de 500 segments de programme
  • Fonction d'étalonnage et de validation
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Information de livraison: fournies avec deux clayettes chromées. Attention, les modèles M 400 et M 720 nécessitent une alimentation triphasée.